Läs mer
4-(1-Pyrrolidinyl)bensonitril,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10311233
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10311233 1 g 1g
10036332 10 g 10g
10622495 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10311233 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC30116DA
Kemiska identifierare
CAS 10282-30-1
Molekylformel C11H12N2
Molekylvikt (g/mol) 172.231
MDL-nummer MFCD07368512
InChI-nyckel ZNMSYUCZLWETII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrrolidin-1-yl benzonitrile, 4-1-pyrrolidinyl benzonitrile, 4-pyrrolidin-1-yl-benzonitrile, benzonitrile,4-1-pyrrolidinyl, 1-4-cyanophenyl pyrrolidine, 4-pyrrolidinobenzonitrile, 4-pyrrolidinylbenzonitrile, 4-pyrrolidinylbenzenecarbonitrile, 4-pyrrolidine-1-yl-benzonitrile
PubChem CID 4961271
IUPAC-namn 4-pyrrolidin-1-ylbensonitril
LEDER C1CCN(C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1-Pyrrolidinyl)benzonitrile
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 172.23
Procent renhet 90%