Läs mer
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine, 98%
Produktkod. 11496876
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11496876 5 g 5g
11406886 25 g 25g
11416886 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11496876 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23989.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2456-81-7 | C9H12N2 | 148.209 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2456-81-7
Molekylformel C9H12N2
Molekylvikt (g/mol) 148.209
MDL-nummer MFCD00006415
InChI-nyckel RGUKYNXWOWSRET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrrolidinopyridine, 4-pyrrolidin-1-yl pyridine, 4-1-pyrrolidinyl pyridine, pyridine, 4-1-pyrrolidinyl, 4-pyrrolidin-1-yl-pyridine, 4-pyrrolidinylpyridine, 1-4-pyridyl pyrrolidine, zlchem 148, 4-pyrrolidinepyridine, 4-pyrrollidinopyridine
PubChem CID 75567
IUPAC-namn 4-pyrrolidin-1-ylpyridin
LEDER C1CCN(C1)C2=CC=NC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine
Smältpunkt 54 °C till 58 °C
Kokpunkt 171°C to 173°C (21 mmHg)
Flampunkt 142°C (287°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 472443
Formel vikt 148.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.