Läs mer
4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)benzeneboronic acid, 96%
Produktkod. 15459947
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15459947 5 g 5g
15449947 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15459947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53186.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 389621-81-2 | C11H14BNO3 | 219.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 389621-81-2
Molekylformel C11H14BNO3
Molekylvikt (g/mol) 219.05
MDL-nummer MFCD03411950
InChI-nyckel VKPBESPVHGDDJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrrolidine-1-carbonyl phenylboronic acid, 4-pyrrolidine-1-carbonyl phenyl boronic acid, 4-pyrrolidinylcarbonylphenylboronic acid, 4-pyrrolidine-1-carbonyl benzeneboronic acid, 4-boronophenyl pyrrolidin-1-yl methanone, 1-4-boronobenzoyl pyrrolidine, boronic acid, 4-1-pyrrolidinylcarbonyl phenyl, 4-borono-n-1-pyrrolidinyl benzamide, 4-pyrrolidin-1-ylcarbonyl phenyl boronic acid
PubChem CID 2773571
IUPAC-namn [4-(pyrrolidin-1-karbonyl)fenyl]borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)N1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt 136 °C till 140 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 219.05
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.