Läs mer
4-(1-Pyrrolidinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, Thermo Scientific™
Produktkod. 15469155
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15469155 5 g 5g
15459155 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15469155 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51115.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 884507-39-5
Molekylformel C17H26BNO2
Molekylvikt (g/mol) 287.21
MDL-nummer MFCD08690299
InChI-nyckel AGSIDMRVRGPBIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl pyrrolidine, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl pyrrolidine, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl pyrrolidine, 4-pyrrolidine methyl phenylboronic acid pinacol ester, pyrrolidine,1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl, 4-pyrrolidinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, amtb121, 4-1-pyrroldinylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl phenylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 18525868
IUPAC-namn 1-[[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]pyrrolidine
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CN2CCCC2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1-Pyrrolidinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Kvantitet 5 g
Formel vikt 287.2