Läs mer
4-(1-Pyrrolidinylsulforylmenthyl)phenylhydrazine Hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-(1-Pyrrolidinylsulforylmenthyl)phenylhydrazine Hydrochloride |
| CAS | 334981-11-2 |
| Molekylformel | C11H18ClN3O2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-[[(4-Hydrazinophenyl)methyl]sulfonyl]pyrrolidine Hydrochloride, 1-((4-(Hydrazino)benzenemethane)sulfonyl)pyrrolidine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17N3O2S.ClH/c12-13-11-5-3-10(4-6-11)9-17(15,16)14-7-1-2-8-14;/h3-6,13H,1-2,7-9,12H2;1H |
| LEDER | Cl.NNc1ccc(CS(=O)(=O)N2CCCC2)cc1 |
| IUPAC-namn | [4-(pyrrolidin-1-ylsulfonylmethyl)phenyl]hydrazine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.8 |
| Formel vikt | 291.0808 |