Läs mer
4-(1-Pyrrolyl)benzoic acid, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15437957
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15437957 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15437957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51073.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1-Pyrrolyl)benzoic acid
CAS 22106-33-8
Molekylformel C11H8NO2
MDL-nummer MFCD00082569
Kvantitet 5 g
Känslighet Moisture sensitive
Synonym 4-1 h-pyrrol-1-yl benzoic acid, 4-1-pyrrolyl benzoic acid, benzoic acid, 4-1 h-pyrrol-1-yl, n-4-carboxy phenylpyrrole, 4-pyrrol-1-yl benzoic acid, 4-pyrrolylbenzoic acid, maybridge1_008067, 4-1-pyrrolo benzoic acid, 4-pyrrol-1-yl-benzoic acid, 4-1h-pyrrol-1yl benzoic acid
InChI-nyckel NLSIIPKSANRIGS-UHFFFAOYSA-M
LEDER [O-]C(=O)C1=CC=C(C=C1)N1C=CC=C1
IUPAC-namn 4-(1 H-pyrrol-1-yl)benzoate
Molekylvikt (g/mol) 186.19
PubChem CID 2737256
Formel vikt 187.2
Procent renhet 99%