Läs mer
4-(1-Pyrrolyl)bensoesyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15427957
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15427957 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15427957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51073.03
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 22106-33-8 | C11H8NO2 | 186.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1-Pyrrolyl)benzoic acid
CAS 22106-33-8
Molekylformel C11H8NO2
MDL-nummer MFCD00082569
Kvantitet 1 g
Känslighet Moisture sensitive
Synonym 4-1h-pyrrol-1-yl benzoic acid, 4-1-pyrrolyl benzoic acid, benzoic acid, 4-1h-pyrrol-1-yl, n-4-carboxy phenylpyrrole, 4-pyrrol-1-yl benzoic acid, 4-pyrrolylbenzoic acid, maybridge1_008067, 4-1-pyrrolo benzoic acid, 4-pyrrol-1-yl-benzoic acid, 4-1h-pyrrol-1yl benzoic acid
InChI-nyckel NLSIIPKSANRIGS-UHFFFAOYSA-M
LEDER [O-]C(=O)C1=CC=C(C=C1)N1C=CC=C1
IUPAC-namn 4-(lH-pyrrol-l-yl)bensoat
Molekylvikt (g/mol) 186.19
PubChem CID 2737256
Formel vikt 187.2
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.