Läs mer
4-{[1-(tert-butoxikarbonyl)piperid-4-yloxi]metyl}bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10134154
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10134154 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10799415 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10134154 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC67901DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 934570-52-2
Molekylformel C18H25NO5
Molekylvikt (g/mol) 335.4
MDL-nummer MFCD11841069
InChI-nyckel CGLNCSVUPUKDKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl oxy methyl benzoic acid, 4-1-tert-butoxycarbonyl piperid-4-yloxy methyl benzoic acid, 4-4-carboxybenzyl oxy piperidine, n-boc protected
PubChem CID 43811046
IUPAC-namn 4-[[1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]piperidin-4-yl]oximetyl]bensoesyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OCC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-{[1-(Tert-butoxycarbonyl)piperid-4-yloxy]methyl}benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 335.4
Procent renhet 97%