Läs mer
4,10-Bis[(1-oxido-2-pyridinyl)methyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,7-diacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,10-Bis[(1-oxido-2-pyridinyl)methyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,7-diacetic Acid |
| CAS | 1187176-56-2 |
| Molekylformel | C24H34N6O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4,10-Bis((1-Oxido-2-Pyridinyl)Methyl)-1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,7-Diacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34N6O6/c31-23(32)19-27-13-9-25(17-21-5-1-3-7-29(21)35)10-14-28(20-24(33)34)16-12-26(11-15-27)18-22-6-2-4-8-30(22)36/h1-8H,9-20H2,(H,31,32)(H,33,34) |
| LEDER | OC(=O)CN1CCN(Cc2cccc[n+]2[O-])CCN(CC(=O)O)CCN(Cc3cccc[n+]3[O-])CC1 |
| IUPAC-namn | 2-[7-(carboxymethyl)-4,10-bis[(1-oxidopyridin-1-ium-2-yl)methyl]-1,4,7,10-tetrazacyclododec-1-yl]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 502.56 |
| Formel vikt | 502.254 |