Läs mer
4,16-dibrom[2.2]paracyklofan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15423307
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15423307 5 g 5g
15433307 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15423307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25745.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96392-77-7
Molekylformel C16H14Br2
MDL-nummer MFCD09953451
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,16-Dibromo[2.2 ]paracyclophane
Smältpunkt 249°C to 252°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 366.1
Procent renhet 98%