Läs mer
4,16-dibrom[2.2]paracyklofan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15433307
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15433307 25 g 25g
15423307 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15433307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25745.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96392-77-7
Molekylformel C16H14Br2
MDL-nummer MFCD09953451
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,16-Dibromo[2.2 ]paracyclophane
Smältpunkt 249 °C till 252 °C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 366.1
Procent renhet 98%