Läs mer
4,17-Dioxabicyclo[12.3.2]nonadecane-18-O-tert-butyldimethylsilyl N-Desmethyl Spiramycin I 2A-Acetate, TRC
Produktkod. 30378394
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30378394 5 mg
30385464 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30378394 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4852605MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,17-Dioxabicyclo[12.3.2]nonadecane-18-O-tert-butyldimethylsilyl N-Desmethyl Spiramycin I 2A-Acetate
Analyt- eller komponentnamn 4,17-Dioxabicyclo[12.3.2]nonadecane-18-O-tert-butyldimethylsilyl N-Desmethyl Spiramycin I 2A-Acetate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C50 H88 N2 O15 Si
Synonym [9(2R,5S,6R)]-18-Deoxo-3-deoxy-9-O-[5-(methylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]-18-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-3,18-epoxy-leucomycin V Acetate
InChI formel InChI=1S/C50H88N2O15Si/c1-28-24-34-25-40(67-68(15,16)49(7,8)9)64-37(26-38(54)58-29(2)20-18-17-19-21-36(28)63-39-23-22-35(51-11)30(3)59-39)45(57-14)44(34)66-48-46(62-33(6)53)42(52(12)13)43(31(4)61-48)65-41-27-50(10,56)47(55)32(5)60-41/h17-19,21,28-32,34-37,39-48,51,55-56H,20,22-27H2,1-16H3/b18-17+,21-19+/t28-,29-,30-,31-,32+,34-,35+,36+,37-,39+,40?,41+,42+,43-,44+,45+,46-,47+,48+,50-/m1/s1
Lösningstyp Neat
LEDER CN[C@H]1CC[C@H](O[C@H]2\C=C\C=C\C[C@@H](C)OC(=O)C[C@H]3OC(C[C@@H](C[C@H]2C)[C@H](O[C@@H]4O[C@H](C)[C@@H](O[C@H]5C[C@@](C)(O)[C@@H](O)[C@H](C)O5)[C@@H]([C@H]4OC(=O)C)N(C)C)[C@H]3OC)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)O[C@@H]1C
IUPAC-namn [(2S,3R,4S,5S,6R)-2-[[(1R,5R,7E,9E,11R,12R,14R,18S,19S)-16-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-18-methoxy-5,12-dimethyl-11-[(2R,5S,6R)-6-methyl-5-(methylamino)oxan-2-yl]oxy-3-oxo-4,17-dioxabicyclo[12.3.2]nonadeca-7,9-dien-19-yl]oxy]-5-[(2S,4R,5S,6S)-4,5-dihydroxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-4-(dimethylamino)-6-methyloxan-3-yl] acetate
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 985.324
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 984.595