Läs mer
4-1BB Ligand/TNFSF9 Antibody (2357A), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB22952MFV500
4840.75 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18511799
  • 6070.00 SEK / 0.10ml
Define Immunology Research on Your Terms With R&D Systems
Använd kampanjkoden 24090
Visa alla kampanjer
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
4-1BB Ligand/TNFSF9 Monoclonal antibody specifically detects 4-1BB Ligand/TNFSF9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
4-1BB Ligand/TNFSF9
Monoclonal
mFluor Violet 500 SE
50mM Sodium Borate
Rabbit
0.1 mL
Apoptosis, Biologically Active Proteins
8744
Store at 4C in the dark.
Flow Cytometry, CyTOF
2357A
Flow Cytometry, CyTOF-ready
4-1BB ligand, 4-1BBL, 4-1BB-L, CD137L, homolog of mouse 4-1BB-L, receptor 4-1BB ligand, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 9, tumor necrosis factor ligand superfamily member 9
E. coli-derived human 4-1BB Ligand/TNFSF9, Arg71-Glu254, Accession # P41273.1