missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-1BB/TNFRSF9/CD137 Antibody (2356C), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB8382X
4913.00 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
4-1BB/TNFRSF9/CD137 Monoclonal antibody specifically detects 4-1BB/TNFRSF9/CD137 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Agonist Activity, CyTOF
Specifikationer
| 4-1BB/TNFRSF9/CD137 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Agonist Activity, CyTOF | |
| 2356C | |
| Flow Cytometry, Agonist Activity, CyTOF-ready | |
| 4-1BB, 4-1BB ligand receptor, CD137 antigen, CD137MGC2172, CDw137, FLJ43501, ILAhomolog of mouse 4-1BB, induced by lymphocyte activation (ILA), interleukin-activated receptor, homolog of mouse Ly63, receptor protein 4-1BB, T cell antigen ILA, T-cell antigen 4-1BB homolog, T-cell antigen ILA, tumor necrosis factor receptor superfamily member 9, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 9 | |
| Chinese Hamster Ovary cell line CHO-derived human 4-1BB/TNFRSF9/CD137, Leu24-His183, Accession # Q07011 | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Immune System Diseases, Immunology, Stem Cells | |
| 3604 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering