Läs mer
4-(1H-1,2,3-benzotriazol-1-yl)pyrimidin-2-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(1H-1,2,3-benzotriazol-1-yl)pyrimidin-2-amine |
| CAS | 1542059-06-2 |
| Molekylformel | C10H8N6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N6/c11-10-12-6-5-9(13-10)16-8-4-2-1-3-7(8)14-15-16/h1-6H,(H2,11,12,13) |
| LEDER | Nc1nccc(n1)n2nnc3ccccc23 |
| IUPAC-namn | 4-(benzotriazol-1-yl)pyrimidin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.21 |
| Formel vikt | 212.081 |