Läs mer
4-(lH-1,2,4-triazol-1-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10724193
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10724193 1 g 1g
10049091 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10724193 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC18614DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 6523-49-5
Molekylformel C8H8N4
Molekylvikt (g/mol) 160.18
MDL-nummer MFCD00171470
InChI-nyckel BLNPEJXSNSBBNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1,2,4 triazol-1-yl-phenylamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl aniline, 4-1,2,4-triazol-1-yl aniline, 1-4-aminophenyl-1,2,4-triazole, triazolylaniline, 1-4'-aminophenyl-1,2,4-triazole, benzenamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzenamine, 4-1,2,4-triazolyl phenylamine, pubchem3927
PubChem CID 735826
IUPAC-namn 4-(1,2,4-triazol-l-yl)anilin
LEDER C1=CC(=CC=C1N)N2C=NC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-yl)aniline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 160.18
Procent renhet 97%