Läs mer
4-(lH-1,2,4-triazol-1-yl)bensoesyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10722483
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10722483 1 g 1g
10487802 250 mg 250mg
10163384 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10722483 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC18601DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 162848-16-0
Molekylformel C9H7N3O2
Molekylvikt (g/mol) 189.174
MDL-nummer MFCD02682060
InChI-nyckel FOMQQGKCPYKKHQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 736531
IUPAC-namn 4-(1,2,4-triazol-l-yl)bensoesyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)O)N2C=NC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-yl)benzoic acid
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzoic acid, 4-1,2,4 triazol-1-yl-benzoic acid, 4-1,2,4-triazol-1-yl benzoic acid, benzoic acid, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl, benzoic acid,4-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 4-1,2,4-triazolyl benzoic acid, pubchem19582, rarechem al be 1325, buttpark 9550-80, acmc-1c5ri
Formel vikt 189.17
Procent renhet 95%