missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenol |
| CAS | 68337-15-5 |
| Molekylformel | C8H7N3O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7N3O/c12-8-3-1-7(2-4-8)11-6-9-5-10-11/h1-6,12H |
| LEDER | Oc1ccc(cc1)n2cncn2 |
| IUPAC-namn | 4-(1,2,4-triazol-1-yl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.16 |
| Formel vikt | 161.0589 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?