Läs mer
4-(lH-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)anilin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10504584
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10504584 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10377423 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10504584 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC45714DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 119192-10-8
Molekylformel C9H10N4
Molekylvikt (g/mol) 174.207
MDL-nummer MFCD00973306
InChI-nyckel ZGLQVRIVLWGDNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl aniline, 1-4-aminobenzyl-1,2,4-triazole, 4-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl-methyl benzenamine, 4-1,2,4 triazol-1-ylmethylphenylamine, benzenamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, 4-1,2,4 triazol-1-ylmethyl-phenylamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl-methyl aniline, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzenamine
PubChem CID 821219
IUPAC-namn 4-(1,2,4-triazol-l-ylmetyl)anilin
LEDER C1=CC(=CC=C1CN2C=NC=N2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)aniline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 174.21
Procent renhet 97%