Läs mer
4-(lH-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)bensaldehyd 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10799953
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10799953 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10127792 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10683635 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10799953 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC45704CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 859850-94-5
Molekylformel C10H9N3O
Molekylvikt (g/mol) 187.202
InChI-nyckel XEPIORKIFKJATD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-1,2,4-triazolylmethyl benzaldehyde, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl
PubChem CID 7164655
IUPAC-namn 4-(1,2,4-triazol-l-ylmetyl)bensaldehyd
LEDER C1=CC(=CC=C1CN2C=NC=N2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 187.2
Procent renhet 97%