Läs mer
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmetyl)bensenamin, TRC
Produktkod. 30457069
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30457069 500 mg
1 options
Produktkod. 30457069 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT767530500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzenamine
CAS 119192-10-8
Molekylformel C9 H10 N4
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10N4/c10-9-3-1-8(2-4-9)5-13-7-11-6-12-13/h1-4,6-7H,5,10H2
LEDER Nc1ccc(Cn2cncn2)cc1
IUPAC-namn 4-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)anilin
Molekylvikt (g/mol) 174.2
Formel vikt 174.0905