Läs mer
4-(lH-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)bensoesyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10340943
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10340943 250 mg 250mg
10167402 1 g 1g
10442294 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10340943 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC45701CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 160388-54-5
Molekylformel C10H9N3O2
Molekylvikt (g/mol) 203.201
MDL-nummer MFCD07187900
InChI-nyckel DJXUEFGFCMIONN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3159714
IUPAC-namn 4-(1,2,4-triazol-l-ylmetyl)bensoesyra
LEDER C1=CC(=CC=C1CN2C=NC=N2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzoic acid, 4-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-1,2,4 triazol-1-ylmethyl-benzoic acid, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid hydrochloride, 4-1,2,4-triazolylmethyl benzoic acid, 4-1h-1,2,4-triazole-1-ylmethyl benzoic acid, benzoic acid,4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, benzoic acid, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl
Formel vikt 203.2
Procent renhet 97%