Läs mer
4-(lH-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)bensonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10477934
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10477934 25 g 25g
10177552 1 g 1g
10219934 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10477934 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC45716EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 112809-25-3
Molekylformel C10H8N4
Molekylvikt (g/mol) 184.202
MDL-nummer MFCD07368016
InChI-nyckel HQLYWHSJALKYOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzonitrile, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzonitrile, 4-1h-1,2,4-triazolylmethyl benzonitrile, 4-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzonitrile, benzonitrile, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, 4-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzonitrile, 4-1-1,2,4-triazolyl methyl benzontrile, 4-1,2,4-triazolylmethyl benzenecarbonitrile, letrozole impurity c
PubChem CID 7537616
IUPAC-namn 4-(1,2,4-triazol-l-ylmetyl)bensonitril
LEDER C1=CC(=CC=C1CN2C=NC=N2)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 184.2
Procent renhet 97%