Läs mer
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmetyl)benzonitril, Mikromol
Produktkod. 30459312
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30459312 25 mg
1 options
Produktkod. 30459312 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1143.030025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmetyl)benzonitril, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
CAS 112809-25-3
Analyt- eller komponentnamn 4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H8 N4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzonitrile, 4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile, 1-(4-Cyanobenzyl)-1,2,4-triazole, 4-1-(1,2,4-Triazolyl)-methyl-benzonitrile, 4-2[1-(1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzonitrile, 4-[(1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzonitrile, 4-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzonitrile
InChI formel InChI=1S/C10H8N4/c11-5-9-1-3-10(4-2-9)6-14-8-12-7-13-14/h1-4,7-8H,6H2
Lösningstyp Snyggt
LEDER N#Cc1ccc(Cn2cncn2)cc1
IUPAC-namn 4-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)benzonitril
Molekylvikt (g/mol) 184.2
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 184,0749 g/mol