Läs mer
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmetyl)benzonitril, TRC
Produktkod. 30451772
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30451772 1 g
1 options
Produktkod. 30451772 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7675601G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
CAS 112809-25-3
Molekylformel C10 H8 N4
Kvantitet 1 g
Synonym Benzonitrile','4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile, 1-(4-Cyanobenzyl)-1,2,4-triazole, 4-1-(1,2,4-Triazolyl)-methyl-benzonitrile, 4-2[1-(1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzonitrile, 4-[(1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzonitrile, 4-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzonitrile
InChI formel InChI=1S/C10H8N4/c11-5-9-1-3-10(4-2-9)6-14-8-12-7-13-14/h1-4,7-8H,6H2
LEDER N#Cc1ccc(Cn2cncn2)cc1
IUPAC-namn 4-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)benzonitril
Molekylvikt (g/mol) 184.2
Formel vikt 184.0749