Läs mer
[4-(lH-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)fenyl]metanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10371323
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10371323 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10670885 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10371323 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC45709CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 160388-56-7
Molekylformel C10H11N3O
Molekylvikt (g/mol) 189.218
MDL-nummer MFCD07772869
InChI-nyckel XEOWXPICRQBFIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 4-1,2,4-triazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzyl alcohol, 4-1,2,4-triazolylmethyl phenyl methan-1-ol, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl phenyl methanol
PubChem CID 7162035
IUPAC-namn [4-(1,2,4-triazol-l-ylmetyl)fenyl]metanol
LEDER C1=CC(=CC=C1CN2C=NC=N2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [4-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 189.22
Procent renhet 97%