Läs mer
4-(lH-bensimidazol-1-ylmetyl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10334342
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10334342 1 g 1g
10049381 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10334342 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM10745DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 139742-50-0
Molekylformel C15H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 252.273
MDL-nummer MFCD02180372
InChI-nyckel KLIANJXCGMBICV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-benzimidazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-1h-benzo d imidazol-1-yl methyl benzoic acid, 4-1,3-benzodiazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-1h-1,3-benzodiazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-1h-1,3-benzodiazol-1-yl methyl benzoic acid, maybridge1_005258, acmc-20e4o9, 4-benzimidazolylmethyl benzoic acid, 4-benzimidazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-1h-benzimidazole-1-ylmethyl benzoic acid
PubChem CID 2735444
IUPAC-namn 4-(bensimidazol-1-ylmetyl)bensoesyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)N=CN2CC3=CC=C(C=C3)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)benzoic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 252.27
Procent renhet 97%