Läs mer
4-(lH-imidazol-1-yl)bensenkarbotioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10477802
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10477802 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10563012 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10477802 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC18518DA
Kemiska identifierare
CAS 423769-74-8
Molekylformel C10H9N3S
Molekylvikt (g/mol) 203.263
MDL-nummer MFCD03659704
InChI-nyckel QUJXJNDFQWCYLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-imidazol-1-yl benzenecarbothioamide, benzenecarbothioamide,4-1h-imidazol-1-yl, 4-imidazol-1-yl benzenecarbothioamide, amino 4-imidazolylphenyl methane-1-thione, 4-1h-imidazol-1-yl benzothioamide
PubChem CID 2776487
IUPAC-namn 4-imidazol-l-ylbensenkarbotioamid
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=S)N)N2C=CN=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1H-imidazol-1-yl)benzenecarbothioamide
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 203.27
Procent renhet 97%