Läs mer
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol, 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 10453975 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10453975 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10453975 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 179790010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol
CAS 10041-02-8
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Beige-Brown to Brown-Gray
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Molekylformel C9H8N2O
MDL-nummer MFCD00005281
Kvantitet 1 g
Synonym 4-imidazol-1-yl phenol, 4-1h-imidazol-1-yl phenol, 4-imidazol-1-yl-phenol, 4-1-imidazolyl phenol, 1-p-hydroxyphenyl imidazole, phenol, 4-1h-imidazol-1-yl, 1-4-hydroxyphenyl imidazole, 4-imidazolylphenol, 4‐ 1h‐imidazol‐1‐yl phenol compound 1, p-1-imidazolyl phenol
InChI-nyckel CYKCUAPYWQDIKR-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=CC=C(C=C1)N1C=CN=C1
IUPAC-namn 4-(1H-imidazol-1-yl)phenol
Molekylvikt (g/mol) 160.18
PubChem CID 82315
Formel vikt 160.18
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Fine Crystalline Powder