Läs mer
[4-(lH-imidazol-1-yl)fenyl]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10121162
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10121162 250 mg 250mg
10572842 1 g 1g
10505675 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10121162 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC18509CB
Kemiska identifierare
CAS 86718-08-3
Molekylformel C10H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 174.203
MDL-nummer MFCD02682059
InChI-nyckel SRQXVPAXMMIUFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-imidazol-1-yl phenyl methanol, 4-imidazol-1-yl-phenyl methanol, 4-1-imidazolyl phenyl methanol, 4-imidazol-1-ylphenyl methanol, 4-1-imidazolyl benzyl alcohol, 4-imidazol-1-yl phenyl methanol, benzenemethanol, 4-1h-imidazol-1-yl, acmc-209qb5, 4-imidazolylphenyl methan-1-ol
PubChem CID 2776486
IUPAC-namn (4-imidazol-l-ylfenyl)metanol
LEDER C1=CC(=CC=C1CO)N2C=CN=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 174.2
Procent renhet 97%