Läs mer
4-(lh-imidazol-1-ylmetyl)anilin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10765373
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10765373 1 g 1g
10236273 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10765373 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC43314DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 56643-85-7
Molekylformel C10H11N3
Molekylvikt (g/mol) 173.22
MDL-nummer MFCD06660785
InChI-nyckel DGHAOTHIDTUSJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-imidazol-1-ylmethylphenylamine, 4-1h-imidazol-1-ylmethyl aniline, 4-imidazol-1-ylmethyl aniline, 4-1h-imidazol-1-yl methyl aniline, 4-1-imidazolyl methyl aniline, 4-imidazol-1-ylmethyl-phenylamine, 1-4-aminobenzyl imidazole, 4-imidazolylmethyl phenylamine, 1-4-aminobenzyl-1h-imidazole
PubChem CID 1265319
IUPAC-namn 4-(imidazol-1-ylmetyl)anilin
LEDER NC1=CC=C(CN2C=CN=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)aniline
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 173.22
Procent renhet 97%