Läs mer
4-(lh-imidazol-1-ylmetyl)bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10366664
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10366664 250 mg 250mg
10327763 1 g 1g
10451324 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10366664 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC43304CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 102432-03-1
Molekylformel C11H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 186.214
InChI-nyckel PYVCQHSLEIAQET-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11126983
IUPAC-namn 4-(imidazol-1-ylmetyl)bensaldehyd
LEDER C1=CC(=CC=C1CN2C=CN=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-1h-imidazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-imidazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-1h-imidazol-1-yl methyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-1h-imidazol-1-ylmethyl, acmc-20e4oe, 4-imidazolylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1h-imidazol-1-ylmethyl
Formel vikt 186.21
Procent renhet 97%