Läs mer
4-(lh-imidazol-1-ylmetyl)bensoesyrahydroklorid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10245754
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10245754 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10183464 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10245754 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC43351CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 135611-32-4
Molekylformel C11H11ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 238.671
MDL-nummer MFCD08271922
InChI-nyckel MZTHHEXWAYFTBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-imidazol-1-ylmethyl benzoic acid hydrochloride, 4-1h-imidazol-1-yl methyl benzoic acid hydrochloride, 4-imidazol-1-ylmethyl benzoic acid hydrochloride, acmc-1bx8o, 4-imidazolylmethyl benzoic acid, chloride, 4-1h-imidazol-1-yl methyl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 18525764
IUPAC-namn 4-(imidazol-1-ylmetyl)bensoesyra;hydroklorid
LEDER C1=CC(=CC=C1CN2C=CN=C2)C(=O)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1H-imidazol-1-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 238.67
Procent renhet 95%