Läs mer
4-(lH-imidazol-1-ylmetyl)bensonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10117622
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10117622 1 g 1g
10672675 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10117622 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC43316DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 112809-54-8
Molekylformel C11H9N3
Molekylvikt (g/mol) 183.214
MDL-nummer MFCD08060525
InChI-nyckel LUSFCTSUDCCYLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-imidazol-1-ylmethyl benzonitrile, 4-imidazol-1-ylmethyl benzonitrile, 1-4-cyanobenzyl imidazole, 4-1h-imidazol-1-yl methyl benzonitrile, 1-4-cyanobenzyl-1h-imidazole, 4-imidazol-1-ylmethyl-benzonitrile, 4-1-imidazolylmethyl-benzonitrile, benzonitrile,4-1h-imidazol-1-ylmethyl, acmc-1cab3
PubChem CID 1236449
IUPAC-namn 4-(imidazol-1-ylmetyl)bensonitril
LEDER C1=CC(=CC=C1CN2C=CN=C2)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)benzonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 183.21
Procent renhet 97%