Läs mer
4-(lH-imidazol-1-ylmetyl)-N-metylbensylamin 1,5 oxalat 0,5 hydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10506334
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10506334 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10235564 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10506334 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC43396DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 910036-84-9
Molekylformel C14H17N3O4
Molekylvikt (g/mol) 291.307
MDL-nummer MFCD09064952
InChI-nyckel AIQAEMDKVTYASZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalic acid; 4-imidazol-1-ylmethyl phenyl methyl methyl amine, oxalic acid-1-4-1h-imidazol-1-yl methyl phenyl-n-methylmethanamine 1/1
PubChem CID 24229491
IUPAC-namn 1-[4-(imidazol-1-ylmetyl)fenyl]-N-metylmetanamin;oxalsyra
LEDER CNCC1=CC=C(C=C1)CN2C=CN=C2.C(=O)(C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-N-methylbenzylamine 1.5 oxalate 0.5 hydrate
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 345.34
Procent renhet 95%