Läs mer
4-(lH-pyrazol-1-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10110972 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10110972 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10019121 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10110972 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC18414DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 17635-45-9
Molekylformel C9H9N3
Molekylvikt (g/mol) 159.192
MDL-nummer MFCD00626298
InChI-nyckel CSFIQHZIFKIQNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-pyrazol-1-yl aniline, 4-pyrazol-1-yl-phenylamine, 4-1-pyrazolyl aniline, 1-4-aminophenyl pyrazole, 4-pyrazol-1-yl aniline, 4-1h-pyrazol-1-yl benzenamine, benzenamine, 4-1h-pyrazol-1-yl, 4-1h-pyrazol-1-yl-phenylamine, 4-pyrazolylphenylamine, 1-p-aminophenylpyrazole
PubChem CID 594274
IUPAC-namn 4-pyrazol-l-ylanilin
LEDER C1=CN(N=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 159.19
Procent renhet 97%