Läs mer
4-(lH-pyrazol-1-yl)bensaldehyd,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2700452
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10601483 250 mg 250mg
10100732 1 g 1g
10747285 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10601483 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC18404CB
Kemiska identifierare
CAS 99662-34-7
Molekylformel C10H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 172.187
MDL-nummer MFCD02681938
InChI-nyckel PPGRDLZPSDHBIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 4-pyrazol-1-yl-benzaldehyde, 1-4'-formylphenyl pyrazole, 1-4-formylphenyl pyrazole, 4-1h-pyrazol-1-yl benzenecarbaldehyde, 4-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 1-4-formylphenyl-1h-pyrazole, benzaldehyde, 4-1h-pyrazol-1-yl, 4-pyrazolylbenzaldehyde, pubchem22713
PubChem CID 2776477
IUPAC-namn 4-pyrazol-l-ylbensaldehyd
LEDER C1=CN(N=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 172.19
Procent renhet 95%