Läs mer
4-(lH-pyrazol-1-yl)fenylisotiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10435312
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10435312 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10364372 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10435312 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC18407CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 352018-96-3
Molekylformel C10H7N3S
Molekylvikt (g/mol) 201.25
MDL-nummer MFCD02681939
InChI-nyckel GLAOJNMWLIFKCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-pyrazol-1-yl phenyl isothiocyanate, 1-4-isothiocyanatophenyl pyrazole, 4-1h-pyrazol-1-yl phenylisothiocyanate, 1h-pyrazole,1-4-isothiocyanatophenyl, 1h-pyrazole, 1-4-isothiocyanatophenyl, 4-pyrazolylbenzenisothiocyanate, 4-1h-pyrazole-1-yl phenyl isothiocyanate
PubChem CID 2776478
IUPAC-namn 1-(4-isotiocyanatofenyl)pyrazol
LEDER S=C=NC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl isothiocyanate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 201.25
Procent renhet 97%