Läs mer
[4-(lH-Pyrazol-1-yl)fenyl]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10475882
Change view
:
Bärnstensfärgad glasflaska; 1g
Produktkod.
10475882 Bärnstensfärgad glasflaska; 1g
1 options
Produktkod. 10475882 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC18409DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methanol
CAS 143426-49-7
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H10N2O
MDL-nummer MFCD02682057
Kvantitet 1 g
Synonym 4-1h-pyrazol-1-yl phenyl methanol, 4-pyrazol-1-yl-phenyl methanol, 4-pyrazol-1-ylphenyl methanol, 4-1-pyrazolyl phenyl methanol, 4-1-pyrazolyl benzylalcohol, 4-pyrazol-1-yl phenyl methanol, 4-1h-pyrazol-1-yl benzyl alcohol, benzenemethanol, 4-1h-pyrazol-1-yl, 4-pyrazolylphenyl methan-1-ol
InChI-nyckel MMGMLIHSHFKRDK-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=N1
IUPAC-namn (4-pyrazol-l-ylfenyl)metanol
Molekylvikt (g/mol) 174.20
PubChem CID 2776480
Formel vikt 174.2
Procent renhet 97%