Läs mer
4-(lH-pyrazol-1-ylmetyl)anilin, 95 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)aniline |
| CAS Min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 173.22 |
| Procent renhet | 95% |