Läs mer
4-(lH-pyrazol-1-ylmetyl)anilin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10476853
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10476853 1 g 1g
10420754 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10476853 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC56014DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 142335-61-3
Molekylformel C10H11N3
Molekylvikt (g/mol) 173.22
MDL-nummer MFCD03422514
InChI-nyckel ISRYTHBRUSOVAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 4-1h-pyrazol-1-yl methyl aniline, 4-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 4-1-pyrazolyl methyl aniline, 4-pyrazol-1-ylmethyl-phenylamine, 4-pyrazol-1-ylmethylphenylamine, benzenamine,4-1h-pyrazol-1-ylmethyl, 4-pyrazolylmethyl phenylamine, pyrazolylmethylaniline
PubChem CID 2764412
IUPAC-namn 4-(pyrazol-1-ylmetyl)anilin
LEDER NC1=CC=C(CN2C=CC=N2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)aniline
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 173.22
Procent renhet 95%