Läs mer
4-(lH-pyrazol-1-ylmetyl)bensaldehyd, Thermo Scientific™
Produktkod. 10483034
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10483034 250 mg 250mg
10637123 1 g 1g
10506985 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10483034 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC56004CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 887922-90-9
Molekylformel C11H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 186.21
MDL-nummer MFCD08059835
InChI-nyckel FAURNROAEFQBHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-pyrazol-1-ylmethyl-benzaldehyde, 4-1h-pyrazol-1-yl methyl benzaldehyde, 4-pyrazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-pyrazolylmethyl benzaldehyde, 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-1h-pyrazol-1-ylmethyl
PubChem CID 18525876
IUPAC-namn 4-(pyrazol-1-ylmetyl)bensaldehyd
LEDER O=CC1=CC=C(CN2C=CC=N2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 186.21
Procent renhet 97%