Läs mer
4-(lH-pyrazol-1-ylmetyl)bensaldehyd, Thermo Scientific™
Produktkod. 10637123
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10637123 1 g 1g
10483034 250 mg 250mg
10506985 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10637123 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC56004DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 887922-90-9
Molekylformel C11H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 186.21
MDL-nummer MFCD08059835
InChI-nyckel FAURNROAEFQBHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-pyrazol-1-ylmethyl-benzaldehyde, 4-1h-pyrazol-1-yl methyl benzaldehyde, 4-pyrazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-pyrazolylmethyl benzaldehyde, 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-1h-pyrazol-1-ylmethyl
PubChem CID 18525876
IUPAC-namn 4-(pyrazol-1-ylmetyl)bensaldehyd
LEDER O=CC1=CC=C(CN2C=CC=N2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 186.21
Procent renhet 97%