Läs mer
4-(lH-pyrazol-1-ylmetyl)bensoesyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10634785
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10634785 250 mg 250mg
10285574 1 g 1g
10443204 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10634785 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC56001CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 160388-53-4
Molekylformel C11H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 202.213
MDL-nummer MFCD07186451
InChI-nyckel ZHQQRHUITAFMTC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6484268
IUPAC-namn 4-(pyrazol-1-ylmetyl)bensoesyra
LEDER C1=CN(N=C1)CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-pyrazol-1-ylmethyl-benzoic acid, 4-pyrazol-1-ylmethyl benzoic acid, benzoicacid, 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl, 4-pyrazolylmethyl benzoic acid, 4-1h-pyrazol-1-yl methyl benzoic acid, 4-1h-pyrazole-1-ylmethyl benzoic acid, benzoicacid,4-1h-pyrazol-1-ylmethyl, benzoic acid, 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl
Formel vikt 202.21
Procent renhet 97%