Läs mer
4-(lH-pyrazol-1-ylmetyl)bensonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10524974
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10524974 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10524974 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC56016DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzonitrile
CAS 179057-34-2
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C11H9N3
MDL-nummer MFCD07687291
Kvantitet 1 g
Synonym 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzonitrile, 4-pyrazol-1-ylmethyl benzonitrile, benzonitrile,4-1h-pyrazol-1-ylmethyl, 4-1h-pyrazol-1-yl methyl benzonitrile, 4-pyrazolylmethyl benzenecarbonitrile, 4-1h-pyrazole-1-ylmethyl benzonitrile
InChI-nyckel FPZADNOIMZEBTC-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CN(N=C1)CC2=CC=C(C=C2)C#N
IUPAC-namn 4-(pyrazol-1-ylmetyl)bensonitril
Molekylvikt (g/mol) 183.214
PubChem CID 8834695
Formel vikt 183.21
Procent renhet 97%