Läs mer
4-(lH-Pyrazol-1-ylmetyl)bensylaminhydroklorid, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10533455
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10533455 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10386704 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10533455 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC56063DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 904696-62-4
Molekylformel C11H14ClN3
Molekylvikt (g/mol) 223.70
MDL-nummer MFCD07690519
InChI-nyckel QUVMWCVEYSYIOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-pyrazol-1-yl methyl phenyl methanamine hydrochloride, 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzylamine hydrochloride, 4-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methanamine hydrochloride, 1-4-1h-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methanamine hydrochloride, 1-4-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methanamine hydrochloride, 4-pyrazolylmethyl phenyl methylamine, chloride, 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methanamine hydrochloride, 4-1h-pyrazol-1-yl methyl phenyl methanaminehydrochloride, 1-4-1h-pyrazol-1-yl methyl phenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 16269819
IUPAC-namn [4-(pyrazol-1-ylmetyl)fenyl]metanamin;hydroklorid
LEDER Cl.NCC1=CC=C(CN2C=CC=N2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzylamine hydrochloride
CAS Min % 80.0
CAS Max % 100.0
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 223.71
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk