Läs mer
[4-(lH-Pyrazol-1-ylmetyl)fenyl]metanol 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11306805
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11306805 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10507884 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11306805 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC56009CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 160388-55-6
Molekylformel C11H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 188.23
MDL-nummer MFCD08435916
InChI-nyckel ADLULGOPZPFWPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 4-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 4-1h-pyrazol-1-yl methyl phenyl methanol, 1-4-hydroxymethyl-benzyl-1h-pyrazole, benzenemethanol, 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl, 9vq
PubChem CID 16640562
IUPAC-namn [4-(pyrazol-1-ylmetyl)fenyl]metanol
LEDER OCC1=CC=C(CN2C=CC=N2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 188.23
Procent renhet 97%