Läs mer
4-(1H-Pyrazol-4-yl)-7-[[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimethyl-(2-((4-(1H-pyrazol-4-yl)pyrrolo(2,3-d)pyrimidin-7-yl)methoxy)ethyl)silane |
| CAS | 941685-27-4 |
| Molekylformel | C15 H21 N5 O Si |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-(1H-Pyrazol-4-yl)-7-[[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine (ACI), 4-(1 H-Pyrazol-4-yl)-7-[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]-pyrimidine, 4-(1H-Pyrazol-4-yl)-7-[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl-7 H-pyrrolo[2,3-d]-pyr |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21N5OSi/c1-22(2,3)7-6-21-11-20-5-4-13-14(12-8-18-19-9-12)16-10-17-15(13)20/h4-5,8-10H,6-7,11H2,1-3H3,(H,18,19) |
| LEDER | C[Si](C)(C)CCOCn1ccc2c(ncnc12)c3cn[nH]c3 |
| IUPAC-namn | trimethyl-[2-[[4-(1H-pyrazol-4-yl)pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl]methoxy]ethyl]silane |
| Molekylvikt (g/mol) | 315.446 |
| Formel vikt | 315.152 |