Läs mer
4(lH)-pyrimidinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15461999
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15461999 5 g 5g
15451999 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15461999 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64690.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4562-27-0 | Molekylformel: C4H4N2O | Molekylvikt: 96,089 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4562-27-0
Molekylformel C4H4N2O
Molekylvikt (g/mol) 96.089
MDL-nummer MFCD00006664
InChI-nyckel DNCYBUMDUBHIJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidin-4-ol, 4-hydroxypyrimidine, 4-pyrimidinol, 4 3h-pyrimidone, pyrimidin-4 3h-one, 4 3h-pyrimidinone, 4-pyrimidone, 4 1h-pyrimidinone, 4-pyrimidinone, deaminoisocytosine
PubChem CID 20695
IUPAC-namn lH-pyrimidin-6-on
LEDER C1=CN=CNC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4(1H)-Pyrimidinone
Smältpunkt 163 °C till 169 °C (litteratur)
Kvantitet 5 g
Beilstein 741972
Formel vikt 96.09
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.