Läs mer
4-(lH-pyrrol-1-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10252882
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10252882 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10039401 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10072014 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10252882 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC25514CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 52768-17-9
Molekylformel C10H10N2
Molekylvikt (g/mol) 158.204
MDL-nummer MFCD01934575
InChI-nyckel NHLHWHRXMZZWGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-pyrrol-1-yl aniline, 4-1-pyrrolyl aniline, 4-pyrrol-1-yl aniline, benzenamine, 4-1h-pyrrol-1-yl, 4-pyrrol-1-yl-phenylamine, 4-pyrrolylphenylamine, 1-p-amino-phenylazole, 4-pyrrol-1-yl-aniline, 1-4-aminophenyl pyrrole, 1-4-amino-phenyl pyrrole
PubChem CID 2795457
IUPAC-namn 4-pyrrol-1-ylanilin
LEDER C1=CN(C=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 158.2
Procent renhet 97%